Stampa…
Oro ≥99.95% (metals basis), in fogli, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Scientific
14723.FF 14723.FI
14723.FFEA 2851 EUR
14723.FF 14723.FI
Oro ≥99.95% (metals basis), in fogli, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Oro
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈12g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Peso molecolare: 196,97 g/mol
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526