Stampa…
Oro 99,95 Metals basis, foil, Spessore: 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14721.FF 14721.FI 14721.GH
14721.FFEA 362 EUR
14721.FF 14721.FI 14721.GH
Oro 99,95 Metals basis, foil, Spessore: 0.1 mm (0.004 in)
Oro
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈1.2g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Peso molecolare: 196.97 g/mol
Punto di ebollizione: 2800
Punto di fusione: 1063
Densità: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526