Stampa…
Oro ≥99.99% (metals basis), in astine, Premion®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
12555.DJ 12555.HF
12555.DJEA 0 EUR
12555.DJ 12555.HF
Oro ≥99.99% (metals basis), in astine, Premion®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Oro
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈6.1g/10mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Peso molecolare: 196.97 g/mol
Punto di ebollizione: 2800
Punto di fusione: 1063
Densità: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526