Stampa…
Oro ≥99.9985% (metals basis), in astine, Premion®, Ø 3 mm (0.1 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11892.06 11892.93
11892.06EA 1364 EUR
11892.06 11892.93
Oro ≥99.9985% (metals basis), in astine, Premion®, Ø 3 mm (0.1 in)
Oro
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3.7cm/5g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Peso molecolare: 196.97 g/mol
Punto di ebollizione: 2800
Punto di fusione: 1063
Densità: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526