Stampa…
Oro ≥99.9% (metals basis), thin foil, Spessore: 0.01 mm (0.0004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11518.FF 11518.FI 11518.GH
11518.FFEA 228 EUR
11518.FF 11518.FI 11518.GH
Oro ≥99.9% (metals basis), thin foil, Spessore: 0.01 mm (0.0004 in)
Oro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.12g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Peso molecolare: 196.97 g/mol
Punto di ebollizione: 2800
Punto di fusione: 1063
Densità: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526