Oro ≥99.9985% (metals basis), in fogli, Premion®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈12g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formula:
Au Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1063 °C Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS Number: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |