Stampa…
Oro ≥99.999% (metals basis), in sferette, Premion® 0.8-6 mm (0.03-0.2 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11355.03 11355.06 11355.14
11355.03EA 287 EUR
11355.03 11355.06 11355.14
Oro ≥99.999% (metals basis), in sferette, Premion® 0.8-6 mm (0.03-0.2 in)
Oro
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526