Stampa…
Oro ≥99.999% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 1.4 mm (0.055 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11063.BP 11063.BS 11063.C0
11063.BPEA 0 EUR
11063.BP 11063.BS 11063.C0
Oro ≥99.999% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 1.4 mm (0.055 in)
Oro
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈29.71g/m Appearance: Gold Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Peso molecolare: 196.97 g/mol
Punto di ebollizione: 2800
Punto di fusione: 1063
Densità: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526