Oro ≥99.995% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈0.04g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formula:
Au Peso molecolare: 196.97 g/mol Punto di ebollizione: 2800 Punto di fusione: 1063 Densità: 19.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS Number: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...