Stampa…
Oro ≥99.998% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10968.G1 10968.G5 10968.G9
10968.G1EA 89.5 EUR
10968.G1 10968.G5 10968.G9
Oro ≥99.998% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Oro
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.15g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526