Stampa…
Oro ≥99.998% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10967.BU 10967.BY 10967.CC
10967.BUEA 114 EUR
10967.BU 10967.BY 10967.CC
Oro ≥99.998% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Oro
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.95g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Peso molecolare: 196.97 g/mol
Punto di ebollizione: 2800
Punto di fusione: 1063
Densità: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526