Stampa…
Oro ≥99.9985% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10966.BQ 10966.BY 10966.CB 10966.BU
10966.BQEA 56.3 EUR
10966.BQ 10966.BY 10966.CB 10966.BU
Oro ≥99.9985% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Oro
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3.92g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526