Stampa…
Oro ≥99.99% (metals basis), in polvere, Premion® -20 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10612.03 10612.06
10612.03EA 296 EUR
10612.03 10612.06
Oro ≥99.99% (metals basis), in polvere, Premion® -20 mesh
Oro
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Peso molecolare: 196.97 g/mol
Punto di ebollizione: 2800
Punto di fusione: 1063
Densità: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526