Stampa…
Oro ≥99.9% (metals basis), in filo, Ø 0.813 mm (0.032 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10197.BS 10197.BW 10197.CB
10197.BSEA 287 EUR
10197.BS 10197.BW 10197.CB
Oro ≥99.9% (metals basis), in filo, Ø 0.813 mm (0.032 in)
Oro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈10.02g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Peso molecolare: 196.97 g/mol
Punto di ebollizione: 2800
Punto di fusione: 1063
Densità: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526