Stampa…
Oro ≥99.95% (metals basis), spherical powder <5 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
00765.03 00765.06
00765.03EA 287 EUR
00765.03 00765.06
Oro ≥99.95% (metals basis), spherical powder <5 µm
Oro
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: S.A. 0.10-0.35m2/g MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526