Stampa…
Oro ≥99.99% (metals basis), in fogli, Premion®, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
00132.FF 00132.FI
00132.FFEA 477 EUR
00132.FF 00132.FI
Oro ≥99.99% (metals basis), in fogli, Premion®, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Oro
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈1.5g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526