Stampa…
Oro ≥99.99% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
00130.G2 00130.G6 00130.0K
00130.G2EA 290 EUR
00130.G2 00130.G6 00130.0K
Oro ≥99.99% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Oro
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.24g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526