Stampa…
Terbium ≥99.9% (metals basis), in astine, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44049.DH 44049.HF
44049.DHEA 1415 EUR
44049.DH 44049.HF
Terbium ≥99.9% (metals basis), in astine, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Terbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈1.04g/mm, Cast rod, diameter is approximate MDL No.: MFCD00011256
Formula: Tb
Punto di ebollizione: 3041 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1356 °C
Densità: 8,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011256
CAS Number: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
Merck Index: 12,09300