Stampa…
Terbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Fornitore: Thermo Scientific
39695.FF 39695.FI
39695.FFEA 506 EUR
39695.FF 39695.FI
Terbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Terbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Physical Form: ≈3.2g/25x25mm, Packaged in mylar under argon MDL No.: MFCD00011256
Formula: Tb
Peso molecolare: 158,93 g/mol
Punto di ebollizione: 3041 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1356 °C
Densità: 8,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011256
CAS Number: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
Merck Index: 12,09300