Stampa…
Terbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, distilled dendritic
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
confezionato sotto argo
12258.03 12258.06 12258.14
12258.03EA 95.6 EUR
12258.03 12258.06 12258.14
Terbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, distilled dendritic
Terbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011256
Formula: Tb
Punto di ebollizione: 3041 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1356 °C
Densità: 8,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011256
CAS Number: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
UN: 3178
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09300