Stampa…
Terbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot (max. 0,4% Ta)
Fornitore: Thermo Scientific
00320.04 00320.09
00320.04EA 111 EUR
00320.04 00320.09
Terbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot (max. 0,4% Ta)
Terbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Physical Form: Packaged in air-stable poly bottle MDL No.: MFCD00011256
Formula: Tb
Peso molecolare: 158,93 g/mol
Punto di ebollizione: 3041 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1356 °C
Densità: 8,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011256
CAS Number: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
Merck Index: 12,09300