Samario per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14479.0001
8.14479.0010
8.14479.0001EA
47.1
EUR
8.14479.0001
8.14479.0010
Samario per sintesi, Sigma-Aldrich®
Samario
Formula:
Sm Punto di ebollizione: 1900 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1076,85 °C Densità: 7,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011233 CAS Number: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 UN: 3208 ADR: 4.3,I Merck Index: 12,08498 |
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 1072 °C |
Molar Mass | 150.36 g/mol |