Samario ≥99.9% (metals basis excluding Ta), in astine, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.96g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Formula:
Sm Punto di ebollizione: 1900 °C (1013 hPa) Densità: 7,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011233 CAS Number: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 Merck Index: 12,08498 |