Stampa…
Samario ≥99.9% (metals basis excluding Ta), in astine, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Scientific
40297.DH 40297.DJ 40297.DM 40297.HF
40297.DHEA 183 EUR
40297.DH 40297.DJ 40297.DM 40297.HF
Samario ≥99.9% (metals basis excluding Ta), in astine, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Samario
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.24g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Formula: Sm
Peso molecolare: 150,36 g/mol
Punto di ebollizione: 1900 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1076,85 °C
Densità: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011233
CAS Number: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Merck Index: 12,08498