Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in polvere -40 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Ampuled under argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Physical Form: Ampouled under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011233
Formula:
Sm Peso molecolare: 150.36 g/mol Punto di ebollizione: 1900 Punto di fusione: 1076.85 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011233 CAS Number: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 UN: 3089 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,08498 |