Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
12421.FF
12421.FI
12421.FFEA
215
EUR
12421.FF
12421.FI
Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Samario
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Physical Form: ≈0.47g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011233
Formula:
Sm Peso molecolare: 150,36 g/mol Punto di ebollizione: 1900 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1076,85 °C Densità: 7,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011233 CAS Number: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 UN: 3178 ADR: 4.1,II Merck Index: 12,08498 |