Stampa…
Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Fornitore: Thermo Scientific
00610.FF 00610.FI
00610.FFEA 255 EUR
00610.FF 00610.FI
Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Samario
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: ≈2.9g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011233
Formula: Sm
Peso molecolare: 150,36 g/mol
Punto di ebollizione: 1900 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1076,85 °C
Densità: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011233
CAS Number: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Merck Index: 12,08498