Stampa…
Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces ≤ 12 mm (0.47 in)
Fornitore: Thermo Scientific
00609.09 00609.18
00609.09EA 96.6 EUR
00609.09 00609.18
Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces ≤ 12 mm (0.47 in)
Samario
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: Packaged in air stable poly bottle Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011233
Formula: Sm
Peso molecolare: 150,36 g/mol
Punto di ebollizione: 1900 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1076,85 °C
Densità: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011233
CAS Number: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Merck Index: 12,08498