Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Physical Form: ≈0.6g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011233
Formula:
Sm Punto di ebollizione: 1900 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1076,85 °C Densità: 7,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011233 CAS Number: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 Merck Index: 12,08498 |