Stampa…
Samario 99.9% (trace metals basis) 20-40 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
294780100 294780500
ACRO294780100EA 162 EUR
ACRO294780100 ACRO294780500
Samario 99.9% (trace metals basis) 20-40 mesh
Samario
Formula: Sm
Punto di ebollizione: 1778 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 1072 °C
Densità: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011233
CAS Number: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
UN: 3132
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08498
Visualizza i codici
Appearance Silver grey Powder or filings
Particle size 20 to 40 mesh
Total trace metal impurities ≤0.1 %