Stampa…
Lutetium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, distilled dendritic
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
confezionato sotto argo
12410.03 12410.06
12410.03EA 193 EUR
12410.03 12410.06
Lutetium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, distilled dendritic
Lutetium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-94-3 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011098
Formula: Lu
Peso molecolare: 174,97 g/mol
Punto di ebollizione: 3000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1651…1675 °C
Densità: 9,849 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011098
CAS Number: 7439-94-3
EINECS: 231-103-0
UN: 3178
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,05642