Stampa…
Lutetium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Fornitore: Thermo Scientific
00628.03 00628.06
00628.03EA 243 EUR
00628.03 00628.06
Lutetium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Lutetium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-94-3 Physical Form: Packaged in air-stable glass bottle Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011098
Formula: Lu
Peso molecolare: 174,97 g/mol
Punto di ebollizione: 3000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1651…1675 °C
Densità: 9,849 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011098
CAS Number: 7439-94-3
EINECS: 231-103-0
Merck Index: 12,05642