Stampa…
Gadolinium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Spessore: 0.075 mm (0.003 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
confezionato sotto argo
43307.FF 43307.FI
43307.FFEA 130 EUR
43307.FF 43307.FI
Gadolinium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Spessore: 0.075 mm (0.003 in)
Gadolinium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-54-2 Physical Form: ≈0.36g/25x25mm, Packaged under argon Appearance: Gray UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011022
Formula: Gd
Peso molecolare: 157.25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011022
CAS Number: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2
UN: 3178
ADR: 4.1 II