Gadolinium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
confezionato sotto argo
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-54-2
Physical Form: ≈0.12g/25x25mm, Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Silver
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011022
Formula:
Gd Peso molecolare: 157.25 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011022 CAS Number: 7440-54-2 EINECS: 231-162-2 UN: 3178 ADR: 4.1 II |