Stampa…
Gadolinium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Spessore: 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
confezionato sotto argo
12396.FF 12396.FI
12396.FFEA 125 EUR
12396.FF 12396.FI
Gadolinium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Spessore: 0.1 mm (0.004 in)
Gadolinium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-54-2 Physical Form: ≈0.49g/25x25mm, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Silver UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011022
Formula: Gd
Peso molecolare: 157.25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011022
CAS Number: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2
UN: 3178
ADR: 4.1 II