Gadolinium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
confezionato sotto argo
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-54-2
Physical Form: ≈1.2g/25x25mm, Packaged under argon
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011022
Formula:
Gd Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011022 CAS Number: 7440-54-2 EINECS: 231-162-2 UN: 3178 ADR: 4.1,II |