Stampa…
Dysprosium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
confezionato sotto argo
12383.FF 12383.FI
12383.FFEA 308 EUR
12383.FF 12383.FI
Dysprosium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Dysprosium
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-91-6 Physical Form: ≈0.13g/25x25mm, Packaged under argon Appearance: Gray Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00010982
Formula: Dy
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010982
CAS Number: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9
UN: 3178
ADR: 4.1,III