Dysprosium ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Spessore: 0.62 mm (0.024 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
confezionato sotto argo
Purity: 99.8%
CAS No.: 7429-91-6
Physical Form: ≈3.3g/25x25mm, Packaged under argon
Appearance: Gray
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00010982
Formula:
Dy Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010982 CAS Number: 7429-91-6 EINECS: 231-073-9 UN: 3178 ADR: 4.1,III |