Stampa…
Cerio ≥99.9% (metals basis excluding Ta), in astine, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
44037.DJ 44037.DM 44037.HF
44037.DJEA 382 EUR
44037.DJ 44037.DM 44037.HF
Cerio ≥99.9% (metals basis excluding Ta), in astine, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Cerio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-45-1 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.21g/mm, Cast rod, diameter is approximate Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Formula: Ce
Peso molecolare: 140.12 g/mol
Punto di ebollizione: 3468
Punto di fusione: 795
Densità: ∼6.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010924
CAS Number: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1 II