Stampa…
Cerio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
12377.FF 12377.FI
12377.FFEA 210 EUR
12377.FF 12377.FI
Cerio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Cerio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: ≈1.04g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Formula: Ce
Peso molecolare: 140.12 g/mol
Punto di ebollizione: 3468
Punto di fusione: 795
Densità: ∼6.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010924
CAS Number: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1 II