Cerio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Spessore: 0.62 mm (0.024 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-45-1
Physical Form: ≈2.6g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1333
MDL No.: MFCD00010924
Formula:
Ce Peso molecolare: 140.12 g/mol Punto di ebollizione: 3468 Punto di fusione: 795 Densità: ∼6.8 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010924 CAS Number: 7440-45-1 EINECS: 231-154-9 UN: 1333 ADR: 4.1 II |