Stampa…
Cerio ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
00065.18 00065.30
00065.18EA 172 EUR
00065.18 00065.30
Cerio ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Cerio
Purity: 99.8% min CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: Packaged under mineral oil Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Formula: Ce
Peso molecolare: 140.12 g/mol
Punto di ebollizione: 3468
Punto di fusione: 795
Densità: ∼6.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010924
CAS Number: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1 II