Selenio ≥99.999% (metals basis), amorphous shot, Puratronic® 2-6 mm (0.08-0.2 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7782-49-2
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134090
Formula:
Se Punto di ebollizione: ∼685 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 217 °C Densità: 4,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134090 CAS Number: 7782-49-2 EINECS: 231-957-4 UN: 3283 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08572 |