Stampa…
Zolfo ≥99%, flower
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A17260.22 A17260.0E A17260.36
A17260.22EA 22.6 EUR
A17260.22 A17260.0E A17260.36
Zolfo ≥99%, flower
Zolfo
Formula: S
Punto di ebollizione: 445 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 113…119 °C
Densità: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085316
CAS Number: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059