Stampa…
Zolfo ≥99.5%, in polvere -100 mesh, sublimato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
33394.36 33394.A3
33394.36EA 50 EUR
33394.36 33394.A3
Zolfo ≥99.5%, in polvere -100 mesh, sublimato
Zolfo
Purity: 99.5% CAS No.: 7704-34-9 Odour: Weak UN No.: 1350 MDL No.: MFCD00085316
Formula: S
Punto di ebollizione: 445 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 113…119 °C
Densità: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085316
CAS Number: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059