Stampa…
Zolfo 99,5, powder, precipitated
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10785.36 10785.A3
10785.36EA 54.6 EUR
10785.36 10785.A3
Zolfo 99,5, powder, precipitated
Zolfo
Purity: 99.5% CAS No.: 7704-34-9 Odour: Weak UN No.: 1350 MDL No.: MFCD00085316
Formula: S
Peso molecolare: 32.07 g/mol
Punto di ebollizione: 445
Punto di fusione: 113…119 °C
Densità: 2.36 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 168
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085316
CAS Number: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,09059