Stampa…
Zolfo ≥99.9995% (metals basis), pieces, Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10343.14 10343.22 10343.36
10343.14EA 92.2 EUR
10343.14 10343.22 10343.36
Zolfo ≥99.9995% (metals basis), pieces, Puratronic®
Zolfo
Purity: 99.9995% CAS No.: 7704-34-9 Physical Form: Random Sizes Odour: Weak UN No.: 1350 MDL No.: MFCD00085316
Formula: S
Peso molecolare: 32.07 g/mol
Punto di ebollizione: 445
Punto di fusione: 113…119 °C
Densità: 2.36 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 168
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085316
CAS Number: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,09059