Zolfo 99.5%, bisublimato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
201250025
201250250
ACRO201250025EA
119
EUR
ACRO201250025
ACRO201250250
Zolfo 99.5%, bisublimato
Zolfo
Formula:
S Punto di ebollizione: 445 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 114 °C Densità: 2,36 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 168 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085316 CAS Number: 7704-34-9 EINECS: 231-722-6 UN: 1350 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,09059 |
Appearance | Yellow Powder |
Assay | ≥99.4 % |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
Free acid (H2SO4) | ≤0.02 % |
Free alkali (NaOH) | ≤0.01 % |