Zolfo 99.5+%, refined
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
201220025
201220100
201225000
ACRO201220025EA
72.2
EUR
ACRO201220025
ACRO201220100
ACRO201225000
Zolfo 99.5+%, refined
Zolfo
Formula:
S Punto di ebollizione: 445 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 114 °C Densità: 2,36 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 168 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085316 CAS Number: 7704-34-9 EINECS: 231-722-6 UN: 1350 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,09059 |
Appearance | Yellow Powder |
Assay | ≥99.50 % |
Water | ≤0.5 % |
Sulfated ash | ≤0.08 % |
Acidity | ≤0.01 % (as H2SO4) |