Stampa…
Zolfo 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
199930100 199930500 199932500
ACRO199930100EA 42.2 EUR
ACRO199930100 ACRO199930500 ACRO199932500
Zolfo 99.999% (trace metals basis)
Zolfo
Formula: S
Punto di ebollizione: 445 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 114 °C
Densità: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085316
CAS Number: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059
Visualizza i codici
Appearance Yellow Pieces
Particle size ≤12 mm
Total trace metal impurities ≤0.001 %